Principaux documents
S908525
N-(5-ACETAMIDO-2-METHOXYPHENYL)-N-METHYLGLYCINE ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.326
Numéro MDL:
Autres remarques