Principaux documents
S904899
1-BENZYL-3-(4-FLUORO-3-NITROPHENYL)-2-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12FN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.333
Numéro MDL:
Autres remarques