Principaux documents
S898805
1-CHLOROETHYL N-ETHYL-N-PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.693
Numéro MDL:
146,00 $