Principaux documents
S897388
5,5-DIMETHYL-3-(METHYLAMINO)-2-CYCLOHEXEN-1-ONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.687
Numéro MDL:
Autres remarques