Principaux documents
S893420
(3-OXO-3-(4-PHENOXYPHENYL)PROPYL)TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.286
Numéro MDL:
Autres remarques