Principaux documents
S893315
1,4-BIS(BROMOMETHYL)CYCLOHEXANE
AldrichCPR
S893315-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S893315-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H14Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.009
Numéro MDL:
261,00 $