Principaux documents
S892084
3-METHYL-4-(METHYLTHIO)PHENYL N-(4-CHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.801
Numéro MDL:
Autres remarques