Principaux documents
S888443
METHYL 7-OXO-7H-BENZO(C)FLUORENE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
S888443-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S888443-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.306
Numéro MDL:
37,90 $