Principaux documents
S885797
1,2-BIS(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.317
Numéro MDL:
Autres remarques