Principaux documents
S882992
2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-5,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1,3-DIOXANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.249
Numéro MDL:
Autres remarques