Principaux documents
S880973
3-BROMO-2-PROPEN-1-OL
AldrichCPR
S880973-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S880973-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H5BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.977
Numéro MDL:
146,00 $