Principaux documents
S876968
(1-METHYL-2-PHENYLPROPYL)BENZENE
AldrichCPR
S876968-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S876968-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.322
Numéro MDL:
261,00 $