Principaux documents
S876143
DIGLYCOLIC BIS((4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)HYDRAZIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H28N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.507
Numéro MDL:
Autres remarques