Principaux documents
S870730
N,N-DIMETHYL-4-(4-NITROPHENYLAZO)-1-NAPHTHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.354
Numéro MDL:
Autres remarques