Principaux documents
S870021
4-TERT-BUTYL-3-PHENYL-4-THIAZOLIN-2-THIONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.399
Numéro MDL:
37,90 $