Principaux documents
S868477
4-ALLYL-2-METHOXYPHENYL N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.802
Numéro MDL:
Autres remarques