Principaux documents
S867713
1-(3-ACETYLPHENYL)-3-(4-FLUORO-3-NITROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12FN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.279
Numéro MDL:
Autres remarques