Principaux documents
S861804
BIS(2,2,4-TRIMETHYLPENTYL) (N,N-DIETHYLCARBAMOYLMETHYL)PHOSPHONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H46NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.59
Numéro MDL:
Autres remarques