Principaux documents
S853542
2-(4-BROMOPHENOXY)ETHYL N-(3-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.279
Numéro MDL:
Autres remarques