Key Documents
S853461
2-CHLORO-4-NITROPHENYL N-(3-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.772
Numéro MDL:
Autres remarques