Principaux documents
S850497
S-(4-METHOXYPHENYL) N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)THIOCARBAMATE
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.382
Numéro MDL:
37,90 $