Principaux documents
S848026
4-(BENZYLOXY)PHENYL N-(2-FLUORO-5-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.351
Numéro MDL:
Autres remarques