S84655
6-CHLORO-3-(2-(4-FLUORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClFN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.722
Numéro MDL:
Autres remarques