Principaux documents
S839442
ETHYL 3-(5-BROMO-2-FURYL)-2-CYANOACRYLATE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H8BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.084
Numéro MDL:
146,00 $