Principaux documents
S836842
FURFURYL OCTADECANOATE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.573
Numéro MDL:
146,00 $