Principaux documents
S82776
1-(6-AZIDO-2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-FURO(2,3-D)(1,3)DIOXOL-5-YL)-ETHANE-1,2-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15N3O5
Poids moléculaire :
245.237
Numéro MDL:
Autres remarques