Principaux documents
S827657
(5-CHLORO-2-(PHENOXY)PHENYL)TRIPHENYLSILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H23ClOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.056
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.