Principaux documents
S827495
(4-BROMOPHENYL)TRIBENZYLSILANE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C27H25BrSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.49
Numéro MDL:
37,90 $