Principaux documents
S826537
1,1,1-TRIPHENYLETHANE
AldrichCPR
S826537-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S826537-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.366
Numéro MDL:
261,00 $