Principaux documents
S825441
1-(PENTACHLOROPHENYL)-1,1,3,3,3-PENTAMETHYLDISILOXANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15Cl5OSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.679
Numéro MDL:
Autres remarques