Principaux documents
S823635
1,2-DIPHENYL-1,1,2,2-TETRAMETHYLDISILANE
AldrichCPR
S823635-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S823635-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H22Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.526
Numéro MDL:
261,00 $