Principaux documents
S820121
BUTYL P-TOLYL SULFONE
AldrichCPR
S820121-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S820121-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H16O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.313
Numéro MDL:
37,90 $