Principaux documents
S819603
DIPHENYLMETHYL METHYL ETHER
AldrichCPR
S819603-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S819603-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.267
Numéro MDL:
261,00 $