Principaux documents
S819468
4-((4-(DIMETHYLAMINO)-2-(TRIPHENYLSTANNYL)PHENYL)IMINOMETHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H30N2O2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
617.32
Numéro MDL:
Autres remarques