Principaux documents
S810754
PHENETHYL P-TOLYL SULFONE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.358
Numéro MDL:
146,00 $