Principaux documents
S809950
9,10-DIHYDRO-9,10-DIMETHYL-9,10-ANTHRACENEDIOL
AldrichCPR
S809950-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S809950-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.305
Numéro MDL:
146,00 $