Principaux documents
S808334
BETA-METHYLCINNAMIC ACID
AldrichCPR
S808334-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S808334-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
261,00 $