Principaux documents
S801771
4-CYCLOHEXYLPHENYL N-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.383
Numéro MDL:
Autres remarques