Principaux documents
S801623
4-(N-(2-METHOXY-5-NITROPHENYL)CARBAMOYL)PHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.267
Numéro MDL:
Autres remarques