Principaux documents
S800376
1-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.297
Numéro MDL:
Autres remarques