Principaux documents
S799971
4-(METHYLSULFONYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
S799971-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S799971-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.212
Numéro MDL:
146,00 $