Principaux documents
S797200
1-(2-METHOXY-3-NITROPHENYL)-3-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.368
Numéro MDL:
Autres remarques