Principaux documents
S796506
1-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
S796506-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S796506-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H16FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.313
Numéro MDL:
37,90 $