Principaux documents
S794724
4-FLUOROPHENYL N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.7
Numéro MDL:
37,90 $