Principaux documents
S794619
4-METHOXYPHENYL N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.736
Numéro MDL:
Autres remarques