Principaux documents
S794554
2,4-DICHLOROPHENYL N-(4-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.192
Numéro MDL:
Autres remarques