Key Documents
S793949
ALPHA-(N-METHYLANILINOMETHYL)BENZYL ALCOHOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.77
Numéro MDL:
Autres remarques