Principaux documents
S793280
1,4,5,8-TETRAHYDRO-2,3,6,7-TETRAMETHYL-9,10(9H,10H)-ANTHRACENEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.359
Numéro MDL:
Autres remarques