Principaux documents
S791407
6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-OCTANOTOLUIDIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.773
Numéro MDL:
Autres remarques