Principaux documents
S790451
N-ACETYL-4-IODO-L-PHENYLALANINE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H12INO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.128
Numéro MDL:
146,00 $